Learn More
1-metil-3-fenil-1H-pirazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10673455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10673455 50 g 50 g
10242882 1 g 1 g
10672443 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10673455 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM01136EE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 10199-50-5
Fórmula molecular C10H11N3
Peso molecular (g/mol) 173.219
Número MDL MFCD00067874
Clave InChI KCYRMURRLLYLPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-amino-1-methyl-3-phenylpyrazole, 5-amino-1-methyl-3-phenyl-1h-pyrazole, 2-methyl-5-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1-methyl-3-phenylpyrazole-5-ylamine, acmc-1bxci, maybridge1_004465, 1-methyl-3-phenyl-5-pyrazolamine, 1-methyl-3-phenyl-pyrazol-5-amine, 2-methyl-5-phenyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 517779
Nombre IUPAC 2-metil-5-fenilpirazol-3-amina
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.22
Porcentaje de pureza 97%