Learn More
1-metil-3-fenil-1H-pirazol-5-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.22 |
| Porcentaje de pureza | 97% |