Learn More
Ácido 1-metil-3-oxo-1,2,3,4-tetrahidroquinoxalina-6-carboxílico (85 %), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-methyl-3-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylic Acid |
| CAS | 450368-34-0 |
| Fórmula molecular | C10H10N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O3/c1-12-5-9(13)11-7-4-6(10(14)15)2-3-8(7)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,13)(H,14,15) |
| SMILES | CN1CC(=O)NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 1-metil-3-oxo-2,4-dihidroquinoxalina-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 206.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0691 |