Learn More
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 11926261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
50g
Código de producto.
11926261 50g
1 options
Código de producto. 11926261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356610500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Líquido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
CAS 64697-40-1
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C12H23ClN2
Número MDL MFCD03095432
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-methyl-3-n-octylimidazolium chloride, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride, 1-octyl-3-methylimidazolium chloride, 3-methyl-1-octylimidazolium chloride, omimcl, acmc-20aj1j, dsstox_cid_27849, dsstox_rid_82602, dsstox_gsid_47873, ksc491c7j
Clave InChI OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Nombre IUPAC 3-methyl-1-octyl-1H-imidazol-3-ium chloride
Peso molecular (g/mol) 230.78
PubChem CID 2734223
ChEBI CHEBI:61342
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.78
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.