Learn More
1-metil-3-nicotinoil-2-piperidona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3-nicotinoyl-2-piperidone |
| CAS | 91566-93-7 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Piperidinone','1-methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-, 2-Piperidone','1-methyl-3-nicotinoyl- (7CI), 1-Methyl-3-(3-pyridinylcarbonyl)-2-piperidinone, 1-Methyl-3-(pyridine-3-carbonyl)piperidin-2-one, 1-Methyl-3-nicotinoyl-2-piperidone, 1-Methyl-3-nicotinoyl-piperidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-14-7-3-5-10(12(14)16)11(15)9-4-2-6-13-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCC(C(=O)c2cccnc2)C1=O |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3-(piridina-3-carbonil)piperidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.1055 |