Learn More
Yoduro de 1-metil-3-n-propilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382769 50 g 50 g
11372769 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27682.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 119171-18-5 | C7H13IN2 | 252.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119171-18-5
Fórmula molecular C7H13IN2
Peso molecular (g/mol) 252.10
Número MDL MFCD08276385
Clave InChI IVCMUVGRRDWTDK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-methyl-3-propylimidazolium iodide, 1-propyl-3-methylimidazolium iodide, 1-methyl-3-n-propylimidazolium iodide, 1-methyl-3-propylimidazol-1-ium iodide, acmc-1c1fw, dsstox_cid_29063, dsstox_rid_83282, dsstox_gsid_49207, ksc491c6t, 1-methyl-3-propylimidazoliumiodide
PubChem CID 12971008
Nombre IUPAC 1-metil-3-propilimidazol-1-io; yoduro
SMILES [I-].CCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-n-propylimidazolium iodide
Densidad 1.54
Punto de ebullición 301°C to 304°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 50 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.09
Porcentaje de pureza 98%