Learn More
1-Metil-3-n-propil-2-pirazolin-5-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397435 1 g 1 g
11307445 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397435 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05425.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 31272-04-5 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31272-04-5
Fórmula molecular C7H12N2O
Peso molecular (g/mol) 140.186
Número MDL MFCD00051849
Clave InChI RULINAPACRUGOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one, 1-methyl-3-propyl-1h-pyrazol-5 4h-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazolin-5-one, 1-methyl-3-propyl-2-pyrazoline-5-one, 1-methyl-3-n-propyl 2-pyrazolin-5-one, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one, 3h-pyrazol-3-one,2,4-dihydro-2-methyl-5-propyl, 2-methyl-5-propyl-2,4-dihydro-3h-pyrazol-3-one #
PubChem CID 520516
Nombre IUPAC 2-metil-5-propil-4H-pirazol-3-ona
SMILES CCCC1=NN(C(=O)C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-n-propyl-2-pyrazolin-5-one
Punto de fusión 114°C to 118°C
Cantidad 1 g
Beilstein 637013
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.19
Porcentaje de pureza 97%