Learn More
Tetrafluoroborato de 1-metil-3-n-octilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416300 50 g 50 g
11406300 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416300 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27161.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 244193-52-0 | C12H23BF4N2 | 282.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 244193-52-0
Fórmula molecular C12H23BF4N2
Peso molecular (g/mol) 282.13
Número MDL MFCD03095434
Clave InChI GXZCAMSPWNHTAE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate, 3-methyl-1-octylimidazolium tetrafluoroborate, 1-octyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, omimbf4, dsstox_cid_27919, dsstox_rid_82672, dsstox_gsid_47943, 3-methyl-1-octylimidazoliumtetrafluoroborate, 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate hplc
PubChem CID 11460221
SMILES F[B-](F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium tetrafluoroborate
Densidad 1.12
Cantidad 50 g
Nombre IUPAC 1-metil-3-octilimidazol-1-io; tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.13
Porcentaje de pureza 99%