Learn More
Hexafluorofosfato de 1-metil-3-n-octilimidazolio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495396 25 g 25 g
15485396 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59990.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304680-36-2
Fórmula molecular C12H23F6N2P
Peso molecular (g/mol) 340.29
Número MDL MFCD03427617
Clave InChI GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
PubChem CID 2734243
Nombre IUPAC 1-metil-3-octilimidazol-1-io; hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate
Cantidad 25 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.29
Porcentaje de pureza 95%