Learn More
Cloruro de 1-metil-3-n-octilimidazolio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455888 50 g 50 g
15445888 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59534.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 64697-40-1 | C12H23ClN2 | 230.78 g/mol
Role of 1-methyl-3-octylimidazolium chloride in the micellization behavior of amphiphilic drug amitriptyline hydrochloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El papel del cloruro de 1-metil-3-octilimidazolio en el comportamiento de la micelización del clorhidrato de amitriptilina del medicamento anfifílico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64697-40-1
Fórmula molecular C12H23ClN2
Peso molecular (g/mol) 230.78
Número MDL MFCD03095432
Clave InChI OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 1-methyl-3-n-octylimidazolium chloride, 1-methyl-3-octylimidazolium chloride, 1-octyl-3-methylimidazolium chloride, 3-methyl-1-octylimidazolium chloride, omimcl, acmc-20aj1j, dsstox_cid_27849, dsstox_rid_82602, dsstox_gsid_47873, ksc491c7j
PubChem CID 2734223
ChEBI CHEBI:61342
Nombre IUPAC 1-metil-3-octilimidazol-1-io; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium chloride
Color Amarillo
Densidad 1.01 g/mL
Índice de refracción 1.51
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.78
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido