Learn More
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-metil-3-n-octilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499005 25 g 25 g
15489005 5 g 5 g
15409015 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15499005 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H35352.14
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 178631-04-4 | C14H23F6N3O4S2 | 475.465 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 178631-04-4
Fórmula molecular C14H23F6N3O4S2
Peso molecular (g/mol) 475.465
Número MDL MFCD08458946
Clave InChI LECQXINNQGHJBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-octylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, dsstox_cid_27931, dsstox_rid_82684, dsstox_gsid_47955, 1-octyl-3-methylimidazolium; bistriflylimide anion, 1-n-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-methyl-3-n-octylimidazolium bis trifluoromethanesulfonyl imide
PubChem CID 12184591
Nombre IUPAC bis(trifluorometilsulfonil)azanida; 1-metil-3-octilimidazol-1-io
SMILES CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.46
Porcentaje de pureza 99%