Learn More
Bis(trifluorometilsulfonil)imida de 1-metil-3-n-octilimidazolio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489005 5 g 5 g
15499005 25 g 25 g
15409015 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35352.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 178631-04-4 | C14H23F6N3O4S2 | 475.465 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 178631-04-4
Fórmula molecular C14H23F6N3O4S2
Peso molecular (g/mol) 475.465
Número MDL MFCD08458946
Clave InChI LECQXINNQGHJBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-octylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, dsstox_cid_27931, dsstox_rid_82684, dsstox_gsid_47955, 1-octyl-3-methylimidazolium; bistriflylimide anion, 1-n-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-octyl-3-methylimidazolium bis trifluoromethylsulfonyl imide, 1-methyl-3-n-octylimidazolium bis trifluoromethanesulfonyl imide
PubChem CID 12184591
Nombre IUPAC bis(trifluorometilsulfonil)azanida; 1-metil-3-octilimidazol-1-io
SMILES CCCCCCCCN1C=C[N+](=C1)C.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-n-octylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.46
Porcentaje de pureza 99%