Learn More
1-Metil-3-indolemetilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427367 250 mg 250 miligramos
15407367 1 g 1 g
15417367 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15427367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34418.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19293-60-8 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19293-60-8
Fórmula molecular C10H12N2
Peso molecular (g/mol) 160.22
Número MDL MFCD06657101
Clave InChI NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, 1-methylindol-3-yl methanamine, 1-methyl-3-indolemethylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-methyl-1h-indol-3-yl methylamine, 1-1-methyl-1h-indol-3-yl methanamine, c-1-methyl-1h-indol-3-yl-methylamine, 1-1-methylindol-3-yl methanamine, n-methyl-3-aminomethyl-indol, 1-methyl-1h-indole-3-methanamine
PubChem CID 3934542
Nombre IUPAC (1-metilindol-3-il)metanamina
SMILES CN1C=C(C2=CC=CC=C21)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-indolemethylamine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.22
Porcentaje de pureza 96%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.