Learn More
1-Metil-3 (hidroxi-(3-piridil)metil)pirrolidina (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3(hydroxy-(3-pyridyl)methyl)pyrrolidine |
| CAS | 887407-08-1 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | α-(1-Methyl-3-pyrrolidinyl)-3-pyridinemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O/c1-13-6-4-10(8-13)11(14)9-3-2-5-12-7-9/h2-3,5,7,10-11,14H,4,6,8H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(C1)C(O)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | (1-metilpirrolidin-3-il)-piridin-3-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.1263 |