Learn More
1-metil-3,4-dihidroquinolin-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one |
| CAS | 826-72-2 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydro-1-methyl-2(1H)-quinolinone, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one, 1-Methyl-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)CCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3,4-dihidroquinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 161.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.084 |