Learn More
Diclorhidrato de 1-metil-3-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etil]guanidina, Mikromol™
Descripción
Diclorhidrato de 1-metil-3-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etil]guanidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-3-[2-([(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl)ethyl]guanidine Dihydrochloride |
| CAS | 59660-24-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methyl-3-[2-([(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl)ethyl]guanidine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H17 N5 S . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Cimetidine Hydrochloride Imp. D (EP), Cimetidine Imp. D (EP), 1-Methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]guanidine Dihydrochloride, Cimetidine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, SKF-92408A2, Ph Eur Cimetidine Impurity D, Cimetidine Hydrochloride Impurity D, Cimetidine Impurity D as Dihydrochloride, Cimetidine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17N5S.2ClH/c1-7-8(14-6-13-7)5-15-4-3-12-9(10)11-2;;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)(H3,10,11,12);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.CNC(=N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| Nombre IUPAC | Diclorhidrato de 1-metil-3-[2-([(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil)etil]guanidina |
| Mostrar más |