Learn More
Diclorhidrato de 1-metil-3-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etil]guanidina, Mikromol™
Código de producto. 17961306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961306 100 mg 100 miligramos
17992876 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17961306 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0020.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de 1-metil-3-[2-[[(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil]etil]guanidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-3-[2-([(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl)ethyl]guanidine Dihydrochloride
CAS 59660-24-1
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-3-[2-([(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl)ethyl]guanidine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H17 N5 S . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Cimetidine Hydrochloride Imp. D (EP), Cimetidine Imp. D (EP), 1-Methyl-3-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]guanidine Dihydrochloride, Cimetidine Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, SKF-92408A2, Ph Eur Cimetidine Impurity D, Cimetidine Hydrochloride Impurity D, Cimetidine Impurity D as Dihydrochloride, Cimetidine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17N5S.2ClH/c1-7-8(14-6-13-7)5-15-4-3-12-9(10)11-2;;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)(H3,10,11,12);2*1H
SMILES Cl.Cl.CNC(=N)NCCSCc1nc[nH]c1C
Nombre IUPAC Diclorhidrato de 1-metil-3-[2-([(5-metil-1H-imidazol-4-il)metil]sulfanil)etil]guanidina
Peso molecular (g/mol) 300.25
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.0738 g/mol