Learn More
1-Metil-2-(tri-n-butilestannil)pirrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478087 5 g 5 g
15488087 250 mg 250 miligramos
15468087 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51438.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 118486-97-8 | Molecular Formula: C17H33NSn | Molecular Weight: 370.168 g/mol
Se utiliza como intermedio en productos farmacéuticos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118486-97-8
Fórmula molecular C17H33NSn
Peso molecular (g/mol) 370.168
Número MDL MFCD01319022
Clave InChI DINAKCGOEKXDTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-tributylstannyl pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, 1-methyl-2-tributylstannylpyrrole, 1h-pyrrole,1-methyl-2-tributylstannyl, 1-methylpyrrol-2-yl tributyltin, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl pyrrole, n-methyl-2-tributylstannyl-1h-pyrrole, acmc-20aotm, tributyl-1-methylpyrrol-2-yl stannane, tributylstannyl-1-methylpyrrole
PubChem CID 2769397
Nombre IUPAC tributil-(1-metilpirrol-2-il)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CN1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)pyrrole
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.15
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación