Learn More
1-Metil-2-(tri-n-butilestanil)indol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418117
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 15418117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51515.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)indole
CAS 157427-46-8
Fórmula molecular C21H35NSn
Número MDL MFCD09265483
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Sinónimo 1-methyl-2-tributylstannyl-1h-indole, n-methylindole-2-tributylstannane, 1-methyl-2-tributylstannyl indole, n-methylndole-2-trbutylstannane, n-methyl-2-tributylstannyl indole, n-methyl-2-tri-n-butylstannylindole, 1-methyl-2-tri-n-butylstannyl indole
Clave InChI QHCNIBQIQQKJPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC2=CC=CC=C2N1C
Nombre IUPAC tributil-(1-metilindol-2-il)estanano
Peso molecular (g/mol) 420.228
PubChem CID 10047737
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.21
Porcentaje de pureza 96%