Learn More
Éster dietílico del ácido [1-metil-2-[(tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi]etilideno]-propanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [1-Methyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]ethylidene]-propanedioic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 86958-53-4 |
| Fórmula molecular | C15H24O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-[1-Methyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]ethylidene]-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O6/c1-4-18-14(16)13(15(17)19-5-2)11(3)10-21-12-8-6-7-9-20-12/h12H,4-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=C(C)COC1CCCCO1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(oxan-2-iloxi)propan-2-ilideno]propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 300.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.1573 |