Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393548 4 x 1 L 4 litros
11383548 1 L 1 litro
11303558 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11393548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039176.M1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para espectrofotometría/ cromatografía
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Nivel máximo de impurezas: Residuo de evaporación 6 ppm, H2O 0,05%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión °C to 24°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.033
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Punto de ignición 270°C (518°F)
Olor Amine-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4705
Presión de vapor 0.29 hPa
Beilstein 106420
Punto de ebullición 204°C
Información de solubilidad Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Grado Espectrofotometría