Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, Honeywell Riedel-de Haen™
Código de producto. 17864591 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
6 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
17864591 6 x 1 L Frasco de vidrio 6 litros
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17864591 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor 693376X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
GC-Headspace probado, ≥ 99,9 %
  • Para aplicaciones de espacio de cabeza de GC
  • Cumple con los criterios de la Farmacopea Estadounidense (USP) Requisitos de la ICH y EUR
  • Aplicación de espacio de cabeza GC probada
  • Envasado en gas inerte para una mayor vida út
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 872-50-4
Cantidad 6 x 1 L
Temperatura de inflamación 88 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido, transparente
Fórmula molecular C5H9NO
Punto de ebullición 202°C
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 99.13
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Porcentaje de pureza min. 99.9 %