Learn More
1-Metil-2-pirrolidinona-d9, TRC
Código de producto. 30471301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471301 250 mg 250 miligramos
30469535 10 mg 10 miligramos
30480388 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30471301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326119250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185964-60-7
Fórmula molecular C5 D9 N O
Peso molecular (g/mol) 108.19
Sinónimo 1-methyl-2-pyrrolidone-d9, N-methylpyrrolidinone-d9
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-(trideuteriometil)pirrolidin-2-ona
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-methyl-2-pyrrolidone-d9
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.1249
Porcentaje de pureza >95%