Learn More
1-metil-2-pirrolidinona-d3, TRC
Código de producto. 30478759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30478759 250 mg 250 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30478759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326122250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone-d3
CAS 933-86-8
Fórmula molecular C5H6D3NO
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-Methyl-5-pyrrolidinone-d3, 1-Methylazacyclopentan-2-one-d3, 1-Methylpyrrolidone-d3, AgsolEx 1-d3, M-Pyrol-d3, Microposit 2001-d3, N 0131-d3, N-Methyl-2-ketopyrrolidine-d3, N-Methyl-γ-butyrolactam-d3, N-Methylbutyrolactam-d3, N-Methylpyrrolidone-d3, NMP-d3, NSC 4594-d3, Pharmasolve-d3, Pyrol M-d3, SL 1332-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3/i1D3
SMILES O=C1CCCN1C([2H])([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 102.15
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.