Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, grado ACS, +99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
16 litros
4 litros
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11344928 1 L 1 litro
11450630 500 mL 500 ml
11364928 4 x 1 L 4 litros
11354928 4 L 4 litros
11374928 4 x 4 L 16 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11344928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043894.K2
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Número CAS 872-50-4, 4 l, 106420, 204 °C, de incoloro a amarillo, 1033 g/ml, 212-828-1, 86 °C, 99,13, reactivo ACS, H227-H315-H319-H335-H360D-H373, P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c, -24 °C
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión -24°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.033 g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Olor Amine-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4705
Beilstein 106420
Punto de ebullición 204°C
Información de solubilidad Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Metil-2-pirrolidona, grado ACS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.