Learn More
1-Metil-2-pirrolidinona, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454963 2500 g 2500 g
11444963 500 g 500 g
11464963 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11454963 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12260.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    85.65€ / 2500 g
    Ahorro 15.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
La 1-metil-2-pirrolidinona es útil para la funcionalización química de las láminas de grafeno mediante la reducción solvotérmica del óxido de grafeno. También resulta útil para las aplicaciones industriales y farmacéuticas debido a su amplia solvencia y baja volatilidad. Se utiliza como agente de lavado, limpiadores de horno y decapantes. Participa en el proceso de extracción del aceite lubricante y en la purificación del gas sintético.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1-metil-2-pirrolidinona es útil para la funcionalidad química de las láminas de grafeno mediante la reducción solvotérmica del óxido de grafeno. También resulta útil para las aplicaciones industriales y farmacéuticas debido a su amplia solvencia y baja volatilidad. Se utiliza como agente de lavado, limpiadores de horno y decapantes. Participa en el proceso de extracción del aceite lubricante y en la purificación del gas sintético.
Solubilidad
Miscible con agua, alcoholes inferiores, cetonas, acetato de etilo, aceite de ricino, cloroformo y benceno. Moderadamente miscible con hidrocarburos alifáticos.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión -24°C
Densidad 1.033
Cantidad 2500 g
Temperatura de inflamación 86°C (187°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4705
Beilstein 106420
Punto de ebullición 204°C
Información de solubilidad Miscible with water,lower alcohols,ketones,ethyl acetate,castor oil,chloroform and benzene. Moderately miscible with aliphatic hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone