Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99+%, for spectroscopy, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 222085000
Detalles adicionales : CAS : 872-50-4 Peso : 0.56650kg
Cantidad. 500mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10452221
  • 71.00€ / 500 ml
En stock 54
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For UV/VIS spectroscopy
Especificación
872-50-4
99.133
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
13387
1-methylpyrrolidin-2-one
C5H9NO
MFCD00003193
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
CHEBI:7307
CN1CCCC1=O
Especificación
1-Methyl-2-pyrrolidinone
(1 cm cell vs water), 0.01 at 340nm, 0.04 at 320nm, 0.1 at 300nm, 0.55 at 270nm, 1 at 262nm
(1 cm cell vs water)
99+%
MFCD00003193
01,696; 02,281; 09,316; 11,346
1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
CN1CCCC1=O
99.133
CHEBI:7307
Liquid
Spectroscopy
Glass bottle
Undesignated
99+%
872-50-4
Vapor Pressure: 0.7mbar at 25°C
C5H9NO
21, 237
15, 6190
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
1-methylpyrrolidin-2-one
13387
99.13
≥99.0%
1.0300g/mL
0.05% max. (K.F.)
500mL
Videos
SDS Documentación