Learn More
1-Metil-2-Pirrolidonona, 99%, grado de reactivo, Solstice
Código de producto. 15607970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
18 L
25 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
18 litros
25 litros
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15607970 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15647970 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15637970 4 x 4 L Frasco de vidrio paquete de 4
15697960 18 L Lata de acero inoxidable 18 litros
15627970 25 L Lata de acero inoxidable 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15607970 Proveedor Fluka N.º de proveedor M796031L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.00€
    48.07€ / 1 litros
    Ahorro 8.93€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.133
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pH 8,5 a 10 (a 100,00g/L 20 °C)
Punto de fusión -24 °C
Color Incolora
Densidad 1,028g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.095
Temperatura de inflamación 91 °C (195,8 °F)
Punto de ignición 518 °F
Olor Similar a aminas
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Presión de vapor 0,99mmHg (40 °C), 0,29 mmHg (20 °C)
Beilstein 106420
Punto de ebullición 204 °C (1013 hPa)
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 99,13g/mol
Porcentaje de pureza 0.99
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methyl-2-pyrrolidone