Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, para síntesis de péptidos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 LT
2,5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11986581 10 L Bidón de metal 10 LT
10361334 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10113781 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11986581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354900100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    842.00€ / 10 litros
    Ahorro 78.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-03-2027
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión -24.0°C
Densidad 1.0300g/mL
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación 91°C
Envase Bidón de metal
Índice de refracción 1.4690 to 1.4710
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Gravedad específica 1.03
Viscosidad 1.67 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max. (K.F.)
Beilstein 21,237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Índice Merck 15,619
Punto de ebullición 202.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 99.50%
Grado Síntesis de péptidos