Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10384312 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10384312 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10478172 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10784753 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10384312 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 368450010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    132.65€ / 1 litros
    Ahorro 28.35€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.133
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión -24.0°C
Absorbancia 0.01 max. at 340nm, 0.01 max. at 450nm, 0.1 max. at 320nm, 0.5 max. at 300nm, 1 max. at 285nm
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0300g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 91°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4690 to 1.4710
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 1.03
Viscosidad 1.67 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max. (K.F.)
Beilstein 21, 237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Índice Merck 15, 6190
Punto de ebullición 202.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Methyl-2-pyrrolidone