Learn More
1-metil-2-pirrolidinona, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15234228 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15234228 500 mL 500 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15234228 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 364385000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    107.00€ / 500 ml
    Ahorro 10.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Punto de fusión -24.0°C
CAS 872-50-4
Densidad 1.0300g/mL
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Índice de refracción 1.4690 to 1.4710
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.03
Fórmula molecular C5H9NO
Viscosidad 1.67 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% max. (Coulometric)
Beilstein 21,237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Índice Merck 15,619
Punto de ebullición 202.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCC1=O
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 99.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 99.50%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.