Learn More
1-metil-2 -pirrolidinona,99.5 %, extra seco, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals ™
Código de producto. 10229441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 LT
100 ML
2,5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10229441 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10466622 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 LT
10533864 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10229441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326931000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.95€
    74.65€ / 100 ml
    Ahorro 15.30€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.133 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-50-4
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.133
Número MDL MFCD00003193
Clave InChI SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-metil-2-pirrolidinona, n-metil-2-pirrolidona, n-metilpirrolidona, 1-metil-2-pirrolidona, metilpirrolidona, m-pirol, n-metil-2-pirrolidinona, n-metilpirrolidinona, 1-metilpirrolidinona, 2-pirrolidinona, 1-metil
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
Nombre IUPAC 1-metilpirrolidina-2-ona
SMILES CN1CCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-metil-2-pirrolidinona
Punto de fusión -24.0 °C
% mín. CAS 99.4
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0300g/mL
Cantidad 100 ml
Temperatura de inflamación 91 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1.4690 a 1.4710
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 1.03
Viscosidad 1.67 mPa.s (20 °C)
Agua 0.005 % máx. (culombimétrico)
Beilstein 21, 237
Fieser 01,696; 02,281; 09,316; 11,346
Índice Merck 15, 6190
Punto de ebullición 202.0 °C
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 1000 g/l (20 °C). Otras solubilidades: miscible con la mayoría de disolventes orgánicos comunes
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 99.5 %
Grado Extra seco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.