Learn More
1-Metil-2-piridona, TRC
Código de producto. 30480233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480233 500 mg 500 miligramos
30464559 100 mg 100 miligramos
30475333 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30480233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM156471500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-85-9
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.12
Sinónimo 1-Methyl-2(1H)-pyridinone, 1-Methyl-1,2-dihydro-2-pyridinone, 1-Methyl-1H-pyridin-2-one, 1-Methyl-2(1H)-pyridone, 1-Methyl-2-oxopyridine, 1-Methyl-2-pyridinone, 1-Methylpyridin-1-ium-2-olate, N-Methyl-2-pyridone, NSC 9383
Nombre IUPAC 1-metilpiridina-2-una
SMILES CN1C=CC=CC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-pyridone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528