Learn More
1-metil-2-propilbenceno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30312181 100 mg
1 options
Código de producto. 30312181 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15142050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-n-propylbenzene
CAS 1074-17-5
Nombres de analitos o componentes 1-Methyl-2-n-propylbenzene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H14
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Toluene, o-propyl- (6CI,8CI), 1-Methyl-2-propylbenzene, 1-Methyl-2-n-propylbenzene, 1-Propyl-2-methylbenzene, 2-Methyl-1-propylbenzene, 2-Propyltoluene, NSC 73977, o-Methylpropylbenzene, o-Propyltoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14/c1-3-6-10-8-5-4-7-9(10)2/h4-5,7-8H,3,6H2,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CCCc1ccccc1C
Nombre IUPAC 1-metil-2-propilbenceno
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 134.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 134,1096 g/mol