Learn More
1-metil-2-piperidinametanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-piperidinemethanol |
| CAS | 20845-34-5 |
| Fórmula molecular | C7H15NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (1-Methyl-2-piperidyl)methanol, (1-Methylpiperidin-2-yl)methanol, (±)-2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-Methyl-2-(hydroxymethyl)piperidine, 2-Hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 2-Hydroxymethyl-N-methylpiperidine, N-Methyl-2-piperidinemethanol, NSC 45464 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h7,9H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1CO |
| Nombre IUPAC | (1-metilpiperidina-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 129.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.1154 |