Learn More
1-Methyl-2-piperidinemethanol, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10581421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; Glass bottle
Código de producto.
10581421 25g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10581421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168050250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-piperidinemethanol
Nombre de nota 97%
CAS 20845-34-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 79.0°C to 80.0°C (7.0mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H15NO
Índice de refracción 1.4813 to 1.4833
Número MDL MFCD00006494
Cantidad 25g
Gravedad específica 0.98
Sinónimo 1-methyl-2-piperidinemethanol, 1-methylpiperidin-2-yl methanol, 1-methylpiperidine-2-methanol, 2-piperidinemethanol, 1-methyl, 1-methyl-2-piperidyl methanol, 1-methyl-2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl-1-methylpiperidine, 1-methyl-2-piperidyl methan-1-ol, pubchem8873, 1-methyl-2piperidinemethanol
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Clave InChI HXXJMMLIEYAFOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCCCC1CO
Nombre IUPAC (1-methylpiperidin-2-yl)methanol
Peso molecular (g/mol) 129.2
PubChem CID 89394
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-piperidinemethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.