Learn More
1-Metil-2-piperidinecarboxaldehído (>80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-piperidinecarboxaldehyde |
| CAS | 41467-01-0 |
| Fórmula molecular | C7H13NO |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO/c1-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1C=O |
| Nombre IUPAC | 1-metilpiperidina-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 127.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0997 |