Learn More
Ácido (1-metil-2-feniletil)-carbámico, éster 2-metilpropílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Methyl-2-phenylethyl)-carbamic Acid, 2-Methylpropyl Ester |
| CAS | 27822-62-4 |
| Fórmula molecular | C14H21NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Isobutyl(1-phenylpropan-2-yl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21NO2/c1-11(2)10-17-14(16)15-12(3)9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,11-12H,9-10H2,1-3H3,(H,15,16) |
| SMILES | CC(C)COC(=O)NC(C)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-(1-fenilpropan-2-il)carbamato de 2-metilpropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 235.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1572 |