Learn More
1-metil-2-oxindol (1-metil-2-indolona), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-oxindole (1-Methyl-2-indolone) |
| CAS | 61-70-1 |
| Fórmula molecular | C9 H9 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Methyl-1,3-dihydroindol-2-one, 1-Methyl-1H-indolin-2-one, 1-Methyl-2-indolinone, 1-Methyl-2-oxindole, 1-Methylindol-2(3H)-one, 1-Methyloxindole, Ba 2777, N-Methyl-2-indolinone, N-Methylindol-2(3H)-one, N-Methyloxindole, NSC 97219 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | CN1C(=O)Cc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 1-metilindolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 147.174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.0684 |