Learn More
1-Metil 2-nitrotereftalato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10021024 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10021024 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10021024 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398000050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl 2-nitroterephthalate
CAS 35092-89-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 176.0°C to 178.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H7NO6
Número MDL MFCD00024510
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-methoxycarbonyl-3-nitrobenzoic acid, 1-methyl 2-nitroterephthalate, methyl hydrogen 2-nitroterephthalate, 3-nitro-4-carbomethoxybenzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 1-methyl ester, methyl 2-nitro-4-carboxybenzoate, methyl-2-nitro-4-carboxy-benzoate, 4-carbomethoxy-3-nitro-benzoic acid
Clave InChI MIIADZYPHVTLPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 4-(metoxicarbonil)-3-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 225.16
PubChem CID 98592
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl 2-nitroterephthalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación