Learn More
1-metil-2-(metiltio)imidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole |
| CAS | 14486-52-3 |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole, 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (9CI), Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (8CI), 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole, 2-Methylthio-3-methylimidazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | CSc1nccn1C |
| Nombre IUPAC | 1-metil-2-metilsulfanilimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0408 |