Learn More
1-metil-2-(metilsulfanil)-1H-imidazol, Mikromol™
Descripción
1-metil-2-(metilsulfanil)-1H-imidazol
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole |
| CAS | 14486-52-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-Methyl-2-(methylsulfanyl)-1H-imidazole |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H8 N2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole, Thiamazole Imp. C (EP), 1H-Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (9CI), Imidazole, 1-methyl-2-(methylthio)- (8CI), 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole, 2-Methylthio-3-methylimidazole, Methimazole USP Related Compound C, Methimazole USP RC C, Methimazole Related Compound C, Thiamazole Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | CSc1nccn1C |
| Nombre IUPAC | 1-metil-2-metilsulfanilimidazol |
| Show More |