Learn More
1-Metil-2-imidazolidinona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10523231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10523231 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10554664 2 g Frasco de vidrio 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10523231 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 304155000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 694-32-6 | C4H8N2O | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-32-6
Fórmula molecular C4H8N2O
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00800601
Clave InChI JTPZTKBRUCILQD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 567600
Nombre IUPAC 1-metilimidazolidin-2-ona
SMILES CN1CCNC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-imidazolidinone
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-methyl-2-imidazolidinone, 2-imidazolidinone, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidone, n-methylimidazolidinone, acmc-209yb9, 3-methylimidazolidin-2-one, 1-methylimidazolidine-2-one, 1-methyl-imidazolidin-2-one, 2-imidazolidinone,1-methyl, 1-methyl-2-imidazolidinone #
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Sólido cristalino