Learn More
1-Metil-2-imidazolmetanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451019 5 g 5 g
15461019 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64006.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17334-08-6 | C5H8N2O | 112.132 g/mol
1-Methyl-2-imidazolemethanol is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-metil-2-imidazolmetanol se utiliza como intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácido, cloruros ácidos, halógenos y halocarbonos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17334-08-6
Fórmula molecular C5H8N2O
Peso molecular (g/mol) 112.132
Número MDL MFCD00964673
Clave InChI CDQDMLWGTVLQEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-imidazol-2-yl methanol, 1-methylimidazol-2-yl methanol, 1h-imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-2-imidazolyl methanol, 2-hydroxymethyl-1-methylimidazole, imidazole-2-methanol, 1-methyl, 1-methyl-1h-imidazole-2-methanol, 1-methylimidazol-2-yl methan-1-ol, pubchem9047
PubChem CID 573612
Nombre IUPAC (1-metilimidazol-2-il)metanol
SMILES CN1C=CN=C1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-imidazolemethanol
Punto de fusión 107°C to 111°C
Cantidad 5 g
Beilstein 113492
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido