Learn More
1-Metil-2-formilbencimidazol, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10460141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10460141 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10460141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276520010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Nombre de nota 99+%
CAS 3012-80-4
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 114°C to 116°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H8N2O
Número MDL MFCD00142655
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-1h-benzoimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl-1h-benzimidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-formylbenzimidazole, 1h-benzimidazole-2-carboxaldehyde, 1-methyl, 1-methyl-1h-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde, 1-methyl-2-benzimidazolecarboxaldehyde, pubchem16250
Clave InChI SIRPHJCQZYVEES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(C=O)=NC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 1-metilbenzimidazol-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 160.18
PubChem CID 762084
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Methyl-2-formylbenzimidazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.