Learn More
1-Metil-2-bencimidazolinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10472441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10472441 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10472441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 276500050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-2-benzimidazolinone
Nombre de nota 98%
CAS 1849-01-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 192°C to 196°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8N2O
Número MDL MFCD00142654
Cantidad 5 g
Beilstein 24, IV, 276
Sinónimo 1-methyl-2-benzimidazolinone, 1-methyl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-methyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, n-methylbenzimidazolone, 1-methylbenzimidazolone, n-methylbenzimidazolinone
Clave InChI PYEHNKXDXBNHQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=O)NC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC 1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Peso molecular (g/mol) 148.17
PubChem CID 590540
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino