Learn More
1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10255074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10255074 1 g 1 g
10220115 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10255074 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC02701DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6973-60-0
Fórmula molecular C6H7NO2
Peso molecular (g/mol) 125.127
Número MDL MFCD00003088
Clave InChI ILAOVOOZLVGAJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl-2-pyrrolecarboxylic acid, n-methylpyrrole-2-carboxylic acid, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 1-methyl, 1h-pyrrolecarboxylic acid, methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacid, pubchem9181, acmc-209oar, ksc353i0t, 2-carboxy-1-methyl-1h-pyrrole
PubChem CID 81453
Nombre IUPAC ácido 1-metilpirrol-2-carboxílico
SMILES CN1C=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%