Learn More
1-metil-1H-pirrol-2-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30482963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30482963 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30482963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32854010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 1192-58-1
Fórmula molecular C6H7NO
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-Methyl-2-formylpyrrole, 1-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, 2-Formyl-1-methylpyrrole, 2-Formyl-N-methylpyrrole, N-Methyl-2-formylpyrrole, N-Methyl-2-pyrrolaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde, N-Methyl-2-pyrrolylcarboxaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carbaldehyde, N-Methylpyrrole-2-carboxaldehyde, NSC 72386
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h2-5H,1H3
SMILES Cn1cccc1C=O
Nombre IUPAC 1-metilpirrol-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 109.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.0528