Learn More
1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303706 1 g 1 g
11313706 5 g 5 g
11323706 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11303706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14831.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 930-36-9 | C4H6N2 | 82.106 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 930-36-9
Fórmula molecular C4H6N2
Peso molecular (g/mol) 82.106
Número MDL MFCD00144943
Clave InChI UQFQONCQIQEYPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole, n-methylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-methyl, pyrazole, 1-methyl, methylpyrazole, 1-methyl pyrazole, 1-methypyrazole, n-methyl pyrazole, 1-methyl-pyrazole, zlchem 255
PubChem CID 70255
ChEBI CHEBI:59025
Nombre IUPAC 1-metilpirazol
SMILES CN1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole
Punto de ebullición 127°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Pungent
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 105207
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.11
Porcentaje de pureza ≥97%