Learn More
Cloruro de 1-metil-1H-pirazol-5-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10702125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702125 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10327264 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702125 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62303DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
CAS 1020721-61-2
Fórmula molecular C4H5ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 180.606
Número MDL MFCD09065021
Clave InChI OWLKLUGPVSESBX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulfonyl chloride, 2-methyl-2h-pyrazole-3-sulfonyl chloride, 5-chlorosulphonyl-1-methyl-1h-pyrazole, chloro 1-methylpyrazol-5-yl sulfone, 1-methyl-1h-pyrazole-5-sulphonyl chloride, 2-methylpyrazol-3-yl methanesulfonyl chloride
PubChem CID 22472621
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilpirazol-3-sulfonilo
SMILES CN1C(=CC=N1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methyl-1H-pyrazole-5-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.61
Porcentaje de pureza 97%